Cobalt solution, 10000 mg/L Co dans l'acide nitrique diluée (de Co(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70375.0100
1.70375.0100EA 337 EUR InStock
1.70375.0100
Cobalt solution, 10000 mg/L Co dans l'acide nitrique diluée (de Co(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de cobalt
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité