Fer solution standard, 10,000 mg/L Fe dans l'acide nitrique à 10% (de Fe(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70376.0100
1.70376.0100EA 306 EUR InStock
1.70376.0100
Fer solution standard, 10,000 mg/L Fe dans l'acide nitrique à 10% (de Fe(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité