Solution étalon de sodium, 10000 mg/L Na dans l'acide nitrique dilué (de NaNO₃) étalon Certipur® pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70381.0100
1.70381.0100EA 217.7 EUR InStock
1.70381.0100
Solution étalon de sodium, 10000 mg/L Na dans l'acide nitrique dilué (de NaNO₃) étalon Certipur® pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité