Vanadium standard solution, 10,000 mg/L V in 15% nitric acid (de (NH₄)VO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70388.0100
1.70388.0100EA 352 EUR InStock
1.70388.0100
Vanadium standard solution, 10,000 mg/L V in 15% nitric acid (de (NH₄)VO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de vanadium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité