Zirconium standard solution, 10000 mg/L Zr in 10% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70390.0100
1.70390.0100EA 170 EUR InStock
1.70390.0100
Zirconium standard solution, 10000 mg/L Zr in 10% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité