Accessoires pour thermoréacteurs Spectroquant® TR
Fournisseur: Merck
1.71203.0001
1.71203.0001EA 432 EUR InStock
1.71203.0001
Accessoires pour thermoréacteurs Spectroquant® TR
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
La sonde de température mesure la température réelle dans le puit du bloc à réaction et la compare à la température de consigne. Les résultats peuvent être transmis vers un PC pour documentation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité