Potassium hydrogénocarbonate FCC, E501, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.72574.9025
1.72574.9025EA 0 EUR InStock
1.72574.9025
Potassium hydrogénocarbonate FCC, E501, SAFC®
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité