Colorimètre multi-paramètres, portable, Move 100 Spectroquant®
Fournisseur: Merck
1.73632.0001
1.73632.0001EA 1380 EUR InStock
1.73632.0001
Colorimètre multi-paramètres, portable, Move 100 Spectroquant®
Colorimètres Colorimètres multiparamètres
Un instrument portable conçu pour les mesures « sur site ».
  • Plus de 100 tests Spectroquant® préprogrammés de grande qualité relatifs à toutes les méthodes importantes des analyses de routine
  • IP 68, hermétique à la poussière et étanche
  • Instrument précis : ±1 nm, filtres avec Δλ = 5 (classique)
  • Clavier film tactile résistant aux acides et aux solvants avec signal sonore de pression sur les touches
  • Mise hors tension automatique, 20 minutes après la dernière fonction
  • 8 options linguistiques
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité