Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Bromure de thallium, anhydre ≥99.999%, en poudre, Optipur®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Thallium bromide

1.89356.0100 1.89356.1000
1.89356.0100EA 0 EUR InStock
1.89356.0100 1.89356.1000
Bromure de thallium, anhydre ≥99.999%, en poudre, Optipur®
Bromure de thallium
Optipur® materials are inorganic compounds, primarily metal halides, and available as anhydrous powders, beads or pieces for immediate usability and easy handling. They are of the highest purity, and specifically suited for the production of single crystals, used in demanding optical applications or scintillators, for example medical imaging and radiation detection.

  • High purity
  • Anhydrous powders or beads
  • Mainly metal halides
  • Immediate usability and easy handling
  • Special packaging for hygroscopic materials

The purity of each production batch is strictly controlled with careful attention paid to impurities that have an influence on transmission, light scattering, or scintillation efficiency. Hygroscopic materials are typically vacuum-dried at high temperature and are packaged for dry storage.


Formule: BrTl
MW: 284.29 g/mol
Point d'ébullition: 815
Point de fusion: 460
Densité: 7.56
Numéro MDL: MFCD00011273
Numéro CAS: 7789-40-4
Merck Index: 12,09393
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..