Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.99061.9025
1.99061.9025EA 0 EUR InStock
1.99061.9025
Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. solution volumétrique, Supelco®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité