Human Serum AB (Off the Clot)
Fournisseur: GEMINI BIO-PRODUCTS
100-318-100
100-318-100EA 728 EUR InStock
100-318-100
Human Serum AB (Off the Clot)
Sérums
The off-the-clot human male AB serum is collected from blood that is allowed to coagulate naturally after collection, so there are no anticoagulants or preservatives.
  • Recommended for pre-clinical through clinical workflows
  • 0,1 µm sterile-filtered
Off the clot human serum AB is collected from normal healthy male donors at FDA-licensed facilities in the United States. As a natural off the clot product, this material contains no anticoagulants/preservatives. All donor units are tested for viral markers and found to be non-reactive.
Information deMore Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 mL 100-318-100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité