Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Oxyde de béryllium ≥99% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

10001.06
10001.06EA 50.6 EUR InStock
10001.06
Oxyde de béryllium ≥99% (base métaux)
Oxyde de béryllium
Purity: 99% CAS No.: 1304-56-9 Molecular Formula: BeO Formula Weight: 25.01 Physical Form: Powder Density: 3.01 Melting Point: 2575° Boiling Point: 4300° Solubility: Insoluble in water. Slowly soluble in concentrated acids, alkali hydroxides Merck Reference: 14,1172 UN No.: 1566 MDL No.: MFCD00003457


Formule: BeO
MW: 25,01 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C
Point de fusion: 2575 °C
Densité: 3.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003457
Numéro CAS: 1304-56-9
EINECS: 215-133-1
ONU: 1566
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1172
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité