5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
Fournisseur: Biotium
Synonyms: BCIP Red, Magenta™ phosphate
10004
10004.EA 250 EUR InStock
10004.
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
BCIP Red (5-Bromo-6-chloro-3-indoxyl phosphate, p-toluidine salt ) is a derivative of BCIP. While BCIP yields a blue precipitating product, BCIP Red produces a red (λmax 565 nm) colored precipitate.
Formule: C₈H₆BrClNO₄P·C₇H₉N
Numéro MDL: MFCD00210023
Numéro CAS: 6769-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a017af61b28c0a9fb853c0fb6020d77ab6283c2&vid=4a017af61b28c0a9fb853c0fb6020d77ab6283c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité