(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
100065-100
100065.100EA 175 EUR InStock
100065.100
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane, Millipore®
Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester (2-APB)
Formule: C₁₄H₁₆BNO
Numéro MDL: MFCD00014823
Numéro CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité