Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP) ≥95% (par HPLC), Haute Pureté
Fournisseur: Biotium
10030
10030.EA 362 EUR InStock
10030.
Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP) ≥95% (par HPLC), Haute Pureté
Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP)
FDP (fluorescein diphosphate, tetraammonium salt, high purity) is the most sensitive fluorogenic alkaline phosphatase substrate. It is also an excellent substrate for protein tyrosine phosphatase (PTPase) and thus the substrate of choice in the high throughput screening (HTS) for PTPase inhibitor. FDP itself is colorless, but the end product of the enzymatic reaction is the green fluorescent dye fluorescein.
  • λEx/λEm = 490/514 nm (end product)
  • ε = 90,000 (end product)
  • Off-white solid soluble in water
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₂₀H₂₆N₄O₁₁P₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00278758
Numéro CAS: 217305-49-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=515b7ddc01b19385b7765871ebfcaa5303ae428d&vid=515b7ddc01b19385b7765871ebfcaa5303ae428d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité