Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide periodique solution solution, Q Path® pour la microscopie

Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals

10047024.EA 106 EUR InStock
10047024.
Acide periodique solution solution, Q Path® pour la microscopie
Acide periodique
Solution prête à l'emploi pour coloration histologiques en poche d'utilisation pratique et sûre.


Formule: H₅IO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Density (20/4) 0,99 - 1,01

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité