Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Clean-Lab, Q Path® pour le nettoyage de la paraffine

Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Danger

10047400.EA 137 EUR InStock
10047400.
Clean-Lab, Q Path® pour le nettoyage de la paraffine
Clean-Lab
Solvant de remplacement pour le nettoyage des instruments et de l'équipement en contact avec la cire de paraffine. La cire de paraffine est utilisée pour préparer les coupes histologiques pour la microscopie, mais il est très difficile de nettoyer ses résidus sur les microtomes et les autres surfaces de laboratoire. Clean-Lab a été créé pour rendre le nettoyage de la paraffine plus simple et plus rapide.

  • Idéal pour retirer la paraffine et nettoyer toutes les surfaces des laboratoires cliniques de microscopie
  • Particulièrement utilisé pour les microtomes
  • Convient également aux outils, au mobilier et aux stations d'enrobage et de coupe
  • Action rapide et complète en quelques secondes
  • Échantillons gratuits disponibles sur demande


Point d'éclair: 49 °C (closed cup)
Numéro CAS: 90622-57-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Aromatics (UV) (max. 100 ppm) Passes test
Boiling point (begin) (min.173°C) Passes test
Bromine (per 100 g) (max. 50 ppm) Passes test
Colouration (Saybolt) (D6045) (min. 30) Passes test
Density (15°C) (0.752-0.772 kg/l) Passes test
Distillation range (50 %) (177-187°C) Passes test
Dry point (boiling range) (max.193°C) Passes test
Flash point (56-63°C) Passes test
S (Sulphur) (max. 1 ppm) Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité