Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ100

100994-25G
100994-25GEA 123 EUR InStock
100994-25G
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Para red is a biological stain. It is used as a fat soluble chemical dye and food additive. It is a banned colorant and a number of analytical techniques have been developed to detect it in food. Para Red may be used to make standards for analysis.


Formule: C₁₆H₁₁N₃O₃
Point de fusion: 248…252 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00003908
Numéro CAS: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9da56c7639057c375e66e20eff541294d8908ec4&vid=11d60dc66327dbf1ba7166c93c00cd6f671a746f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Red
Appearance (form) Powder
Infrared spectrum Conforms to structure
Wavelength in 0.008 g/L, Toluene 485 - 491 nm
Extinction coefficient ≥8.000
Wavelength 325 - 331 nm
Carbon 61.6 - 69.5%
Nitrogen 13.4 - 15.2%
TLC consistent with control Conforms
Solubility (turbidity) c = 1 mg/ml, acetone Clear to slightly hazy
Solubility (colour) orange to red Conforms to requirements

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité