L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Réactif de Transfection, PEIpro™
Fournisseur: Polyplus-transfection
101000017 101000026 101000033
101000017.EA 311 EUR InStock
101000017. 101000026. 101000033.
Réactif de Transfection, PEIpro™
Réactifs de transfection
PEIpro® est un réactif prêt à l’emploi à base de polyéthylènimine (PEI) linéaire (1 mg / ml ) optimisé pour la production de protéines recombinantes par expression transitoire de gènes (TGE) dans les lignées cellulaires de mammifères adaptées à la suspension et cultivées en flasques plastiques agités, bioréacteurs agités standards ou jetables ou en bioréacteur-plateforme à agitations par vagues.
  • Optimised PEI-based transfection reagent for scalable virus production
  • Superior viral titres compared to other commercial PEIs and calcium phosphate
  • Suitable for process development of large-scale virus production
  • Free of animal-origin components
  • Well characterised and lot release tested linear PEI
  • Reliable and secure supply
La synthèse du PEIpro® est soumise à des tests-qualité et le produit est compatible avec les lignes directrices réglementaires concernant l’utilisation des matières premières en bioproduction. Le réactif est fourni avec des contrôles-qualité rigoureux incluant un test spécifique d’efficacité de transfection qui garantit une excellente reproductibilité lot à lot, ainsi qu’avec une déclaration de licence implicite incluse.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol 'New'. For duplicated products with symbol 'telephone' please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certifications: Polyplus-transfection® became a ISO 9001 certified company in 2002. Since then this certification has been successfully renewed every three years.
PEIpro® is fully synthetic and free of any component of animal-origin. The quality of PEIpro® is continuously assessed and documented during manufacturing with the appropriate control testing. Further systematic lot management and release testing is performed for each lot produced. A qualified transfection assay ensures reliability and reproducibility of the transfection efficiency under conditions suitable for biomanufacturing. PEIpro® undergoes sterility, mycoplasma and bacterial endotoxin testing according to pharmacopoeia standards.
Informations de commande: Larger volumes are available upon request. Please contact your local Avantor sales office for further information.
Attention: Pour la bioproduction et la recherche uniquement. Ne convient pas aux méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou à l'animal, ni à un usage thérapeutique.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité