Arsenic ≥99% (base métaux), en poudre -20 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Arsenic solution
10101.18
10101.18EA 198 EUR InStock
10101.18
Arsenic ≥99% (base métaux), en poudre -20 mesh
Arsenic
Purity: 99% CAS No.: 7440-38-2 Appearance: Silver to black Odour: Odourless UN No.: 1558 MDL No.: MFCD00085309
Formule: As
MW: 74,92 g/mol
Densité: 5.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085309
Numéro CAS: 7440-38-2
EINECS: 213-148-6
ONU: 1558
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité