Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium ≥97% (base métaux), lingot

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

10128.39
10128.39EA 577 EUR InStock
10128.39
Calcium ≥97% (base métaux), lingot
Calcium
Purity: 97% CAS No.: 7440-70-2 Appearance: Metallic Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314


Formule: Ca
Point d'ébullition: 1484 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 850 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085314
Numéro CAS: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
ONU: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité