L(+)-Acide lactique 88.0-92.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
101384QEA 67.2 EUR InStock
101384Q
L(+)-Acide lactique 88.0-92.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
L(+)-Lactic acid
Formule: C₃H₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064266
Numéro CAS: 79-33-4
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 88.0 - 92.0 %
IR Spectrum Passes test
Reducing substances Passes test
Volatile fatty acids Passes test
Colouration Max. 20 APHA
Relative density 1.200 - 1.210
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité