Chlorobenzène 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
101389-2.5L
101389-2.5LEA 77.7 EUR InStock
101389-2.5L
Chlorobenzène 99%, Qualité Réactif
Chlorobenzène
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 130…132 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.107…1.109 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
ONU: 1134
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) min. 98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité