Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Europium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

10174.FI
10174.FIEA 0 EUR InStock
10174.FI
Europium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Europium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-53-1 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00010992


Formule: Eu
MW: 151,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010992
Numéro CAS: 7440-53-1
EINECS: 231-161-7
ONU: 3208
ADR: 4.3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité