Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tri-Potassium citrate monohydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals

102004SEA 56.3 EUR InStock
102004S
tri-Potassium citrate monohydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
tri-Potassium citrate monohydraté


Formule: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Point de fusion: 230 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150442
Numéro CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Solution in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 8.0 - 9.5
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
C2O4 (Oxalate) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité