Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Argent sulfate ≥99%, Puriss., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

10229-500G
10229-500GEA 2190 EUR InStock
10229-500G
Argent sulfate ≥99%, Puriss., Fluka™
Silver sulphate


Formule: Ag₂SO₄
Point d'ébullition: Dec.
Point de fusion: 655 °C
Densité: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité