Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lutétium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

10229.FF
10229.FFEA 779 EUR InStock
10229.FF
Lutétium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Lutétium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: ≈3.1g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011098


Formule: Lu
MW: 174,97 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1651…1675 °C
Densité: 9.849 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011098
Numéro CAS: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
Merck Index: 12,05642
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité