Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
1028.0001EA 266 EUR InStock
1028.0001
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Formule: HAuCl₄·3H₂O
Point de fusion: 30 °C
Densité: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Au) Min. 48 %
Alkali metals Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité