tri-Ammonium citrate 98.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
103013AEA 60.2 EUR InStock
103013A
tri-Ammonium citrate 98.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
tri-Ammonium citrate
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036406
Numéro CAS: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 101.0 %
Identification Passes test
Reducing substances Passes test
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.5
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Na (Sodium) Max. 40 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité