Praséodyme 99% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10305.FF
10305.FFEA 518 EUR InStock
10305.FF
Praséodyme 99% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Praséodyme
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: ≈1.27g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011174
Formule: Pr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011174
Numéro CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité