Chlorobenzène ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
103386DEA 128 EUR InStock
103386D
Chlorobenzène ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
ONU: 1134
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 0.05 %
Water Max. 0.05 %
Al (Aluminium) Max. 2.0 ppm
Ba (Barium) Max. 1.0 ppm
Ca (Calcium) Max. 5.0 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 2.0 ppm
K (Potassium) Max. 1.0 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.5 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 5.0 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.2 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité