Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
10343-U
10343-UEA 115 EUR InStock
10343-U
Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-), Supelco®
Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-)
Numéro MDL: MFCD00145822
Numéro CAS: 11128-95-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité