Lanthaan(III)chloride heptahydraat 98, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
103433QEA 50.3 EUR InStock
103433Q
Lanthaan(III)chloride heptahydraat 98, AnalaR NORMAPUR® zA
Lanthaan(III)chloride heptahydraat
Formule: LaCl₃·7H₂O
MW: 371.37 g/mol
Point d'ébullition: < 860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 100 g 103433Q
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..