N,N-Diméthylacétamide ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
103646EEA 144 EUR InStock
103646E
N,N-Diméthylacétamide ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 166.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.02 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Non-volatile residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité