Sodium benzoate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
103974REA 83.3 EUR InStock
103974R
Sodium benzoate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ATTEINDRE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 9
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Total Cl (Chlorine) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité