Tungstène ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 12 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10401.22
10401.22EA 71.5 EUR InStock
10401.22
Tungstène ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 12 µm
Tungstène
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Powder Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité