Water ≥99.9%, LiChrosolv®, grade PFAS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1047351000
1047351000.EA 0 EUR InStock
1047351000.
Water ≥99.9%, LiChrosolv®, grade PFAS, Supelco®
Eau
Water tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS
methods LiChrosolv®.
  • ESI/APCI (+) <2 ppb; ESI/APCI (-) <10 ppb
  • Lowest impurity profile for Interference free baseline
  • Borosilicate glass bottles minimize contamination with metal ions
  • Lowest levels of trace metal impurities: for minimised metal ion adduct formation <5ppb
  • Microfiltration through 0.2 μm filter
LiChrosolv ultra-high purity solvents for PFAS testing are specially designed for this high demanding application. The products will help to reduce background interference and will not contain any of the PFAS compounds above the limit values defined by the EPA 533 and EPA 537.1 methods. This allows reliable and effective testing to facilitate identification and quantitation of PFAS analytes and eliminates the risk of false positive or false negative results in LC-MS/MS analysis. PFAS tested solvents are used for UHPLC-MS and LC-MS instrumental analysis.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100,0 °C at 1.013 hPa
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,000 g/cm³
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
EPA 533/537.1 Tested Conforms
UHPLC Gradient (at 230 nm) ≤2.0 mAU
Evaporation Residue ≤0.7 mg/l
Titratable Acid (meq/g) ≤0.001
Titratable Base (meq/g) ≤0.0002
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..