Pentachlorure de phosphore ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10523.22
10523.22EA 25.2 EUR InStock
10523.22
Pentachlorure de phosphore ≥98%
Pentachlorure de phosphore
Purity: 98% CAS No.: 10026-13-8 Molecular Formula: PCl5 Formula Weight: 208.24 Physical Form: Solid Density: 2.114 Appearance: Yellow Odour: Pungent Melting Point: 162° subl. Solubility: Soluble in carbon disulfide and carbon tetrachloride Merck Reference: 14,7351 UN No.: 1806 MDL No.: MFCD00011439
As dehydrating and chlorinating agent, catalyst
Formule: Cl₅P
MW: 208,24 g/mol
Point de fusion: 162 °C (subl.)
Densité: 2.114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011439
Numéro CAS: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
ONU: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7351
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité