Potassium pentachloronitrosylruthenate(II) (25,8% Ru)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium pentachloronitrosyl ruthenate(II)
10534.03
10534.03EA 239 EUR InStock
10534.03
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II) (25,8% Ru)
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
CAS No.: 14854-54-7 Molecular Formula: K2RuCl5(NO) Formula Weight: 386.55 Physical Form: Crystalline Melting Point: 220° dec. MDL No.: MFCD00049789
Formule: K₂RuCl₅(NO)
MW: 386,55 g/mol
Point de fusion: 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049789
Numéro CAS: 14854-54-7
EINECS: 238-919-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité