Bismuth (III) oxyde ≥99.7%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = RL
1057-24EA 0 EUR InStock
1057-24
Bismuth (III) oxyde ≥99.7%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Bismuth (III) oxyde
Formule: BiO₃
Densité: 8.90 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≥99.7%
Assay (Bi₂O₃) ≥ 99.7 %
pH (by aqueous extraction) 6.75 - 9.25
Appearance (yellow powder) Passes Test
Arsenic (As) ≤ 0.0008 %
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Copper (Cu) ≤ 0.01 %
Iron (Fe) ≤ 0.01 %
Sodium (Na) ≤ 0.03 %
On U.S. No. 325 Sieve ≤ 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité