Membranes de transfert, Amersham™ Hybond™ SEQ 0,2 PVDF
Fournisseur: Cytiva
10600030
10600030.EA 611 EUR InStock
10600030.
Membranes de transfert, Amersham™ Hybond™ SEQ 0,2 PVDF
Membranes de transfert
Amersham™ Hybond™ SEQ 0,2 PVDF est une membrane hydrophobe d'une taille de pore de 0,2 µm spécialement conçue pour les applications de séquençage de protéines. La petite taille des pores de la membrane minimise le « soufflage » et augmente l'affinité pour les protéines sur une large plage de poids moléculaires.
  • Capture efficace des protéines pendant les transferts permettant de minimiser la perte d'échantillon
  • Grande rétention des protéines, même après un lavage intense
  • Taille de pore de 0,2 μm pour une plus grande surface, permettant ainsi une meilleure liaison des protéines à faible poids moléculaire
  • Grande capacité de liaison des protéines (plus de 200 μg/cm²) pour une détection aisée des signaux
  • Disponible dans toutes les tailles prédécoupées courantes
  • Résistance chimique nécessaire pour le séquençage N-terminal
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité