N-Acétyl-L-cystéine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
106425-5
106425-5EA 140 EUR InStock
106425-5
N-Acétyl-L-cystéine, Millipore®
N-Acetyl-L-cysteine
Formule: C₅H₉NO₃S
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…108 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité