Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10694.09
10694.09EA 139 EUR InStock
10694.09
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 10026-22-9 Molecular Formula: Co(NO3)2.6H2O Formula Weight: 291.04 (182.94anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Density: 1.87 Refractive Index: 1.52 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 55-56° Merck Reference: 14,2444 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149647
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
Point de fusion: 55…56 °C
Densité: 1.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2444
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité