Carbonate de plomb ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10721.14
10721.14EA 367 EUR InStock
10721.14
Carbonate de plomb ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Carbonate de plomb
Purity: 99.999% CAS No.: 598-63-0 Molecular Formula: PbCO3 Formula Weight: 267.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00064631
Formule: PbCO₃
Point de fusion: 315 °C
Densité: 6.43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064631
Numéro CAS: 598-63-0
EINECS: 209-943-4
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité