Antimoine (III) chlorure ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
10774-500G
10774-500GEA 170 EUR InStock
10774-500G
Antimoine (III) chlorure ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Antimony (III) chloride
Formule: SbCl₃
Point d'ébullition: 283 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 73.4 °C
Densité: 3.140 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
ONU: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in Chloroform Max. 0.05 %
Arsenic (As) Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 49 °C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité