Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium acétate tétrahydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®

Fournisseur: Thermo Scientific

10795.14
10795.14EA 129 EUR InStock
10795.14
Magnésium acétate tétrahydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Magnésium acétate tetrahydraté


Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.454
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité