Manganèse (II) sulfate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10807.14
10807.14EA 182 EUR InStock
10807.14
Manganèse (II) sulfate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Manganèse (II) sulfate hydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 15244-36-7 Molecular Formula: MnSO4.xH2O Formula Weight: 151.00(anhy) Physical Form: Crystalline Powder Sensitivity: Hygroscopic pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Formule: MnO₄S·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 15244-36-7
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5739
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité