Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
108073JEA 92.4 EUR InStock
108073J
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Réactif biochimique général fréquemment utilisé comme détergent pour l'électrophorèse
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
ATTEINDRE: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Insolubility in water Max. 30 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Absorbance (220-350 nm) (3 %) Max. 0.1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité