Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Sodium carbonate, anhydrous 99,997 Metals basis, Puratronic®

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt

10861.06 10861.14 10861.22 10861.36
10861.06EA 79.2 EUR InStock
10861.06 10861.14 10861.22 10861.36
Sodium carbonate, anhydrous 99,997 Metals basis, Puratronic®
Sodium carbonate
Purity: 99.997% CAS No.: 497-19-8 Molecular Formula: Na2CO3 Formula Weight: 105.99 Physical Form: Powder Density: 2.53 Refractive Index: 1.535 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless pH: 11,5 Beilstein Reference: 4154566 Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00003494


Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Densité: 2.53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,8596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..