Trioxyde de discandium ≥99.998% (base métaux), REacton® (REM ≤ 50 ppm)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
10916.06
10916.06EA 470 EUR InStock
10916.06
Trioxyde de discandium ≥99.998% (base métaux), REacton® (REM ≤ 50 ppm)
Trioxyde de discandium
Purity: 99.998% CAS No.: 12060-08-1 Molecular Formula: Sc2O3 Formula Weight: 137.91 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.964 Odour: Odourless Melting Point: 2485° Merck Reference: 14,8392 MDL No.: MFCD00011223
Formule: O₃Sc₂
MW: 137,91 g/mol
Point de fusion: 2485 °C
Densité: 3.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011223
Numéro CAS: 12060-08-1
EINECS: 235-042-0
Merck Index: 14,8392
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité